Learn More
Brinzolamide, MedChemExpress
Beschreibung
Brinzolamide (AL-4862) is a selective carbonic anhydrase II inhibitor with anIC50 value of 3.2 nM. Brinzolamide hydrochloride reduces intraocular pressure (IOP) by inhibiting ciliary CA-II and decreasing atrial fluid secretion. Brinzolamide can be used in glaucoma disease research.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Brinzolamide |
| CAS | 138890-62-7 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C12H21N3O5S3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | AL-4862 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (260.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C(S1)=CC2=C1S(N(CCCOC)C[C@@H]2NCC)(=O)=O)(N)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 383.51 |
| Mehr anzeigen |