Learn More
BRL-50481, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484308
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16484308 10 mg 10 Milligramm
16477027 5 mg 5 Milligramm
16475226 100 mg 100 Milligramm
16460637 50 mg -
16433036 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16484308 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY109586
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress BRL-50481 is a novel and selective inhibitor of PDE7 with IC50s of 0.15, 12.1, 62 and 490 μM for PDE7A, PDE7B, PDE4 and PDE3, respectively.
BRL-50481 is a novel and selective inhibitor of PDE7 with IC50s of 0.15, 12.1, 62 and 490 μM for PDE7A, PDE7B, PDE4 and PDE3, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BRL-50481
CAS 433695-36-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H12N2O4S
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 300 mg/mL (1228.15 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1C)(N(C)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 244.27
Formelmasse 244.27
Reinheit (%) 99.9%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation