Learn More
Bromosporine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489387
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16489387
Marke: Medchem Express HY15815
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Bromosporine is a broad spectrum inhibitor for bromodomains with IC50 of 0.41 (mu)M, 0.29 (mu)M, 0.122 (mu)M and 0.017 (mu)M for BRD2, BRD4, BRD9 and CECR2, respectively.
Bromosporine is a broad spectrum inhibitor for bromodomains with IC50 of 0.41 (mu)M, 0.29 (mu)M, 0.122 (mu)M and 0.017 (mu)M for BRD2, BRD4, BRD9 and CECR2, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromosporine
CAS 1619994-69-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H20N6O4S
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 51.7 mg/mL (127.83 mM)
SMILES O=C(OCC)NC1=CC(C2=CC=C(C)C(NS(=O)(C)=O)=C2)=NN3C1=NN=C3C
Molekulargewicht (g/mol) 404.44
Formelmasse 404.44
Reinheit (%) 99.6%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.