Learn More
BTX™ Messschieber-Elektroden
Für In-vivo-Elektroporation
Marke: BTX™ 450102
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Für die In-vivo-Elektroporation, insbesondere die Abgabe von Molekülen oder Medikamenten in ein gewünschtes Gewebe
- Besteht aus zwei Edelstahlelektroden, die die zu elektroporierende Oberfläche greifen
- Die Anwendungen umfassen die Elektrochemotherapie (ECT: Die Verwendung gepulster elektrischer Felder zur Abgabe chemotherapeutischer Medikamente in krebsartige Tumoren) oder die transdermale Abgabe (TDD: Verwendung eines gepulsten elektrischen Feldes zur Abgabe von Medikamenten oder anderen Molekülen durch die Haut an den Zielort).
- Für den Einsatz mit BTX Gemini X2 Elektroporationssystemen.
Spezifikation
In-vivo Medikamente- oder Genverabreichung, transdermale Anwendungen, intakte Pflanzenanwendungen | |
Edelstahl | |
Electroporation accessory | |
Caliper Electrode, 2.0 cm x 2.0 cm with extra 1.5 cm x 1.5 cm electrodes included, Stainless Steel | |
Caliper Electrode, 2.0 cm x 2.0 cm with extra 1.5 cm x 1.5 cm electrode included | |
2 cm | |
10 μs bis 99 ms | |
0,039 bis 5,11 in. | |
Stainless Steel Caliper | |
2 cm | |
Banana Cables |
ECM 830, EMC 2001, ECM 630 Generator | |
BTX Electroporators | |
0/500V | |
Square | |
0.79 in. | |
Unlimited when properly maintained | |
2 Pk. | |
1 bis 130 mm | |
0.79 in. | |
Non-sterile | |
Square Wave |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.