Learn More
BTX™ Messschieber-Elektroden
Für In-vivo-Elektroporation
1065.00 € - 1350.00 €
Spezifikation
Spannung | 0/500V |
---|---|
Elektrodenform | Square |
Lebensdauer | Unlimited when properly maintained |
Bereich der Impulslänge | 10 μs bis 99 ms |
Größe (angloamerikanisch) Lücke | 0,039 bis 5,11 in. |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15437250
|
BTX™
450102 |
2 cm | 2 cm | Edelstahl |
1350.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15427250
|
BTX™
450101 |
1 cm | 1 cm | Messing |
1065.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Für die In-vivo-Elektroporation, insbesondere die Abgabe von Molekülen oder Medikamenten in ein gewünschtes Gewebe
- Besteht aus zwei Edelstahlelektroden, die die zu elektroporierende Oberfläche greifen
- Die Anwendungen umfassen die Elektrochemotherapie (ECT: Die Verwendung gepulster elektrischer Felder zur Abgabe chemotherapeutischer Medikamente in krebsartige Tumoren) oder die transdermale Abgabe (TDD: Verwendung eines gepulsten elektrischen Feldes zur Abgabe von Medikamenten oder anderen Molekülen durch die Haut an den Zielort).
- Für den Einsatz mit BTX Gemini X2 Elektroporationssystemen.
Spezifikation
0/500V | |
Unlimited when properly maintained | |
0,039 bis 5,11 in. | |
Non-sterile |
Square | |
10 μs bis 99 ms | |
1 bis 130 mm | |
Banana Cables |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.