Learn More
BTX™ Two-Needle Array™ Electrodes: Handles Only
Griffe für die Verwendung mit BTX Zwei-Nadel-Array-Elektroden (Kat.-Nr. BTX531)
Marke: BTX™ 450205
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Wiederverwendbar
- 45-0167 Griff für 45-0120 10-mm-Nadelspitzen
- Wird für größere Muskelmassen verwendet
- 45-0168 Griff für 45-0121 5-mm-Nadelspitzen
- Empfohlen für kleinere Muskelmassen
Spezifikation
In-vivo Medikamente- oder Genverabreichung, Muskelgentherapie | |
Delrin | |
2-Nadel-Array-Griff | |
2-Needle Array Handle, 10 mm | |
3.2 Zoll | |
10 μs bis 99 ms in PBS | |
0,39 in. | |
Non-sterile | |
Square Wave |
Modell 530 2-Nadel-Array | |
BTX Electroporation | |
0/500V | |
Electrode handle only (requires 45-0167) | |
80 mm | |
1 Ea. | |
10 mm | |
Banana Cables | |
2-needle Array (45-0167) |