Learn More
BTX™ Two-Needle Array™ Electrodes: Handles Only
Griffe für die Verwendung mit BTX Zwei-Nadel-Array-Elektroden (Kat.-Nr. BTX531)
354.00 € - 387.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | In-vivo Medikamente- oder Genverabreichung, Muskelgentherapie |
---|---|
Material | Delrin |
Produktlinie | BTX Electroporation |
Produkttyp | 2-Nadel-Array-Griff |
Spannung | 0/500V |
Beinhaltet: 8cm long array handle
s
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) Abstand | Größe (angloamerikanisch) Lücke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) Abstand | Größe (angloamerikanisch) Lücke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15467290
|
BTX™
450205 |
10 mm | 0,39 in. | Modell 530 2-Nadel-Array |
387.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15477290
|
BTX™
450206 |
5 mm | 0,19 in. | Modell 533 2-Nadel-Array |
354.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Reusable
- 45-0167 handle designed for 45-0120 10 mm needle tips
- Used for larger muscle masses
- 45-0168 handle designed for 45-0121 5 mm needle tips
- Recommended for smaller muscle masses
Spezifikation
In-vivo Medikamente- oder Genverabreichung, Muskelgentherapie | |
BTX Electroporation | |
0/500V | |
1 Ea. | |
Banana Cables |
Delrin | |
2-Nadel-Array-Griff | |
10 μs bis 99 ms in PBS | |
Non-sterile | |
Square Wave |