Beschreibung
- Beschichtet oder unbeschichtet aus Glas oder Kunststoff lieferbar
- Mit verschiedenen Kühlermodellen, einschließlich vertikale und diagonale, lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Typ | Kondensator S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verdampfer Kondensation |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotavapor R-210/R-215 |
| Material (Beschichtung) | Keine |
| Menge | 1 Ea. |