Learn More
BUCHI Bechergläser und Trockenkolben für Rotationsverdampfer
Artikelnummer. 12034592 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 mL
1000 mL
1500 ml
2000 mL
Typ:
Becherkolben
Trockenflasche für Becher
Trocknungsflasche für Pulver
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Typ Packungsgröße
12034592 2000 mL Trocknungsflasche für Pulver 1 Stück
10446761 500 mL Trocknungsflasche für Pulver 1 Stück
10729782 1000 mL Trocknungsflasche für Pulver 1 Stück
10091442 1500 ml Becherkolben 1 Stück
12024782 1500 ml Trockenflasche für Becher 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12034592 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 000454
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Speziell geformte Kolben für große Proben und Pulvertrocknung
  • Zur Verwendung mit Rotationsverdampfern
  • Erhältlich in verschiedenen Größen mit unterschiedlichen Standardverbindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Material Standardglas
Typ Trocknungsflasche für Pulver
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotationsverdampfer
Material (Beschichtung) Kunststoff und Glas
Standard-Konusverbindung seitlich 29,2/32
Konus 29,2/32
Betriebstemperatur (metrisch) 60 °C
Volumen (metrisch) 2000 mL