Learn More
BUCHI Stützring des Verdampferkolben
Artikelnummer. 12787173 Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Material:
Silikon
Artikelnummer. 12787173
Marke: BUCHI 048618
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kolbenhalter zur sicheren Aufnahme von 50 bis 5.000 ml-Verdunstungs- und -aufnehmenden Kolben.
  • Kolbenring aus nicht gleitendem Silikon
Spezifikation
Material Silikon
Typ Kolbenhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) Verdampfungssystem-