Learn More
BUCHI Set mit 64 PE Fritten zm Schutz vor Schäumen etc.
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
P-6/P-12 Multivapor
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyethylene |
| Typ | Porous Frit Set |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Silica adsorption and foam protection |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | P-6/P-12 Multivapor |