Learn More
BUCHI Absperrhähne
Zur Belüftung des Systems. Montage am Vakuumanschluss an der Kühlfalle.
Marke:  BUCHI 040627
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07200kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10017061
  • 97.80 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-10-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • OEM-BUCHI-Ersatz
  • Präzisionsschliff für zuverlässige Abdichtung und Betrieb
Spezifikation
Spezifikation
Sperrhahn
Rotavapor Modell R-200
SJ18.8/38
18,8/38