Learn More
BUCHI Vakuumdichtung WD-26 für Rotavapors™ R-210/215 und RII
Komfortable und effiziente Rotationsverdampfung. Die Vakuumdichtung WD-26 für Rotavapors™ R-210/215 und RII ermöglicht dem Anwender die Realisierung höchster Erwartungen an Komfort und Vielseitigkeit.
Marke:  BUCHI 048021
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00752kg
Artikelnummer. 10661684
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Vorteile des Rotavapors:
  • Komfortable Kolben- und Dampfleitungsentnahme durch einfach zu bedienende Kombiklemme; anwenderfreundliche Bedienung durch ergonomischen elektrischen oder manuellen Hub; schnelle Einstellung von Heiztemperatur und Drehzahl durch gut zugänglich angebrachte Bedienknöpfe
  • Erweiterbar und vielseitig – Einfache Plug-and-Play-Erweiterung zu einem vollintegrierten System mit zentraler Schnittstelle, Vakuumpumpe und Umlaufkühler je nach Bedarf; Auswahl zwischen 5 l-Hochtemperatur- und 1 l-Schnellheizbad; umfangreiches Zubehör: sieben verschiedene Glasbaugruppen, Schutzschild, Deckel für Heizbad, automatische Destillation und automatische Schaumerkennung
  • Reproduzierbar – Präzise Betriebssteuerung mit integrierter digitaler Anzeige von Heiztemperatur, Drehzahl und Hubstellung; Rückverfolgbarkeit aller Prozessparameter inklusive Datenaufzeichnung und Charts mit dem optionalen Interface I-300 Pro; sofortige Meldung mit Push-Benachrichtigung auf mobilen Geräten bei Prozessabweichungen (nur mit Interface I-300/I-300 Pro)
Spezifikation
Spezifikation
PTFE
Vakuumdichtung WD-26
Rotavapor™ R-210/215 und RII