Learn More
BUCHI Woulff-Flasche für Rotavape™ R-210/215
Artikelnummer. 10611884 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
V-700/710 Vakuumpumpen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10611884 V-700/710 Vakuumpumpen 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10611884
Lieferant: BUCHI 047170
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Woulff Flasche, P+G, mit Halter. Zum Auffangen von Partikeln und Tröpfchen für den Druckausgleich.
  • Zur Verwendung mit V700/710 Vakuumpumpen
  • Mit Haltering für V-700
  • Kann vor der Pumpe als Vakuumspeicher angeschlossen werden, um die Pumpe vor versehentlich in die Vakuumleitung gesaugten Flüssigkeiten zu schützen
  • Empfohlen für eigenständige Systeme
  • GL40, 125 ml Fassungsvermögen
Specifications
Material Borosilikatglas 3.3
Typ Woulff-Flasche
Zur Verwendung mit (Geräte) V-700/710 Vakuumpumpen
Volumen (metrisch) 125 mL