Learn More
Pufferlösung, pH 7.00 (±0.01 bei 25 °C), keine Farbe, NIST-konform, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 038712.K7
Weitere Details : CAS : 1336-21-6 Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11358987
  • 80.50 € / 4 Liter
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Used to determine pH of solutions in various industrial applications. Buffer solutions of known and accurate pH value allows to adjust testing system to measure the samples with unknown pH more precisely and accurately.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Buffer solution
Farblos
4 L
Odorless
Ja
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
amine hydrate
14923
Specpure™
1336-21-6
Flüssig
H5NO
MFCD00066650
pH 7.00 buffers are in solution form. Miscible with water.
N.O
35.05
CHEBI:18219
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation