Learn More
Pufferlösung, pH 7.00 (±0.01 bei 25 °C), keine Farbe, NIST-konform, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
27.60 € - 80.50 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11480161
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038712.AP |
500 mL |
27.60 €
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11368987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038712.K2 |
1 L |
43.70 €
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11358987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038712.K7 |
4 L |
80.50 €
4 Liter |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Used to determine pH of solutions in various industrial applications. Buffer solutions of known and accurate pH value allows to adjust testing system to measure the samples with unknown pH more precisely and accurately.