missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Pufferlösungen für NucleoMag™ Pflanzen/384 Pflanzen

Zusätzliche Pufferlösungen (z. B. Lyse-, Bindungs-, Wasch-, Elutions-) zur Verwendung bei der auf magnetischen Beads basierenden Isolierung von genomischer DNA aus Pflanzengewebeproben mit dem NucleoMag™ Pflanzenkit oder NucleoMag™384 Pflanzenkit.

Marke:  Macherey-Nagel™ 744860.1

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15889157

  • 92.30 € / 1000 Milliliter
Verfügbar ab: 15-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Magnetische Bead-basierte Isolierung genomischer DNA aus Pflanzengewebe

NucleoMag™ Pflanzen-Kits

  • Das Einröhrchen-Verfahren minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Kleine Elutionsvolumen von ≥ 50 μl möglich
  • Ausbeute hängt nicht vom Elutionsvolumen ab.
  • Einfach anpassbar für die automatisierte Verwendung

NucleoMag™ Plant384 Kits

  • Optimiert für die Verarbeitung mit hohem Durchsatz in einem 384-Well-Format
  • Effiziente Aufreinigung von DNA von bis zu 30 mg Probenmaterial Geeignet für eine Vielzahl von Pflanzenarten
Spezifikation

Spezifikation

Farblos
NucleoMag™ Plant/384 Pflanzen-Kits
8,0 bis 9,0
Geruchsneutral
Flüssig
Waschpuffer MC5
Chemikaliengemisch (0,1 bis <1 %)
Chemikaliengemisch (0,1 bis <1 %)
1000 mL
Raumtemperatur (18 bis 25 °C)
Isolierung von genomischer DNA aus Pflanzengewebeproben
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote