Learn More
Pinnacle Brush™ Bürettenbürsten
Hervorragend geeignet für die Reinigung von schmalen Büretten und anderen schwer erreichbaren Instrumenten. Pinnacle Brush™ Bürettenborstenbürsten werden in Packungen mit 10 St. geliefert.
N.V. - 32.95 €
Spezifikation
Produkttyp | Flaschenbürste |
---|---|
Bristle Material | Fiber |
Griffmaterial | Stahldraht |
Menge | 10 Packungen |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Borste | Länge (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Borste | Länge (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10386824
|
Pinnacle Brush™
BUR-440-030B |
16 mm | 610 mm | 25 ml-Bürette |
N.V.
10 Stück |
N/A | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
12801944
|
Pinnacle Brush™
T401 |
13 mm | 510 mm | 10 ml-Bürette |
27.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12348328
|
Pinnacle Brush™
T404 |
25 mm | 915 mm | 100 ml-Bürette |
32.95 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Auf verzinkten Stahldrahtgriffen
- Erhältlich für eine Reihe von Bürettengrößen und Reinigungsköpfe-Durchmessern
Spezifikation
Flaschenbürste | |
Fiber | |
Stahldraht | |
10 Packungen |