Learn More
OHAUS™ Bürettenhalter-Kit
OHAUS™ Bürettenhalter-Kit zum sicheren Greifen und Positionieren von Laborglaswaren.
Marke: OHAUS™ 30392313
280.24 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23274" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Steckverbinder
- Erhältlich in hochwertigem Edelstahl mit hoher chemischer Beständigkeit und Langlebigkeit.
- Vernickelte Zinkklemmen bieten hohe Zugfestigkeit.
Spezifikation
Bürettenhalter-Kit | |
100 ml-Büretten | |
13 mm | |
1,00 in. | |
178 mm | |
Micro – 100 ml-Büretten | |
330 mm |
Vernickelter Zink | |
Klammer, Spezialausführung, Bürettensatz, CLS-BTSETA | |
25 mm | |
7,00 in. | |
578 mm | |
13,00 in. |