Learn More
OHAUS™ Bürettenhalter-Kit
OHAUS™ Bürettenhalter-Kit zum sicheren Greifen und Positionieren von Laborglaswaren.
295.00 € - 364.00 €
Spezifikation
Typ | Bürettenhalter-Kit |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | 100 ml-Büretten |
Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
Höhe (metrisch) | 25 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 1,00 in. |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15752279
|
OHAUS™
30392231 |
Edelstahl |
364.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15772359
|
OHAUS™
30392313 |
Vernickelter Zink |
295.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Steckverbinder
- Erhältlich in hochwertigem Edelstahl mit hoher chemischer Beständigkeit und Langlebigkeit.
- Vernickelte Zinkklemmen bieten hohe Zugfestigkeit.
Spezifikation
Bürettenhalter-Kit | |
13 mm | |
1,00 in. | |
178 mm | |
Micro – 100 ml-Büretten | |
330 mm |
100 ml-Büretten | |
25 mm | |
7,00 in. | |
578 mm | |
13,00 in. |