Learn More
BD BV480 Maus/Anti-Human-CD28
Der monoklonale CD28.2-Antikörper bindet spezifisch an CD28, ein 44kDa-homodimerisches transmembranes Glykoprotein, das auf den meisten reifen T-Zellen, Thymozyten und Plasmazellen vorhanden ist. BD Horizon™ BV480 Maus/Anti-Human CD28 ist ein kostimulatorischer Rezeptor, der CD80 und CD86 als Liganden bindet und eine sehr wichtige Rolle bei der Interaktion zwischen T-Zell-B-Zellen spielt.
Marke:  BD 566173
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15884809
  • 394.44 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit 436 nm Ex Max und 478 nm Em Max kann BD Horizon™ BV480 durch einen violetten Laser angeregt und mit einem BD Horizon™ BV510 (525/40 nm) Filtersatz erkannt werden.
  • BV480 hat weniger Spritzwasser in den BV605-Detektor und ist im Allgemeinen heller als BV510
Spezifikation
Spezifikation
Qualitätskontrolltests: Human
25 Tests
Durchflusszytometrie
5 μl
Unverdünnt bei 4 °C lagern
BV480 Maus/Anti-Human-CD28
Gehäuse BV480
940
Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid