Learn More
BD BV480 Maus/Anti-Human-CD62L
CD62L wird auf Neutrophilen, Monozyten, T- und B-Lymphozyten-Untergruppen und NK-Zellen exprimiert. BD Horizon™ BV480 Maus/Anti-Human CD62L DRAG-56-Antikörper erkennt das gleiche Antigen wie LAM-1 und hemmt spezifisch > 90 % der Bindung humaner Lymphozyten an hochendothelialen Venolen (HEV) im gefrorenen Zustand
Marke: BD 566111
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Mit 436 nm Ex Max und 478 nm Em Max kann BD Horizon™ BV480 durch einen violetten Laser angeregt und mit einem BD Horizon™ BV510 (525/40 nm) Filtersatz erkannt werden.
- BV480 hat weniger Spritzwasser in den BV605-Detektor und ist im Allgemeinen heller als BV510
Spezifikation
BV480 Maus Anti-Human CD62L | |
Durchflusszytometrie | |
BV480. | |
Unverdünnt bei 4 °C lagern |
100 Tests | |
Qualitätskontrolltests: Human | |
5 μl | |
Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid |