Learn More
BW-A 78U, MedChemExpress
Artikelnummer. 16420509
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16420509 1 mg
16405527 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16420509 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100118
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress BW-A 78U is a PDE4 inhibitor with an IC50 of 3 μM.
BW-A 78U is a PDE4 inhibitor with an IC50 of 3 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BW-A 78U
CAS 101155-02-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H12FN5
Menge 1 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 150 mg/mL (583.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNC1=C2N=CN(CC3=CC=CC=C3F)C2=NC=N1
Molekulargewicht (g/mol) 257.27
Formelmasse 257.27
Reinheit (%) 99.67%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation