Learn More
BW-A 78U, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Beschreibung
BW-A 78U is a PDE4 inhibitor with an IC50 of 3 μM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | BW-A 78U |
| CAS | 101155-02-6 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C13H12FN5 |
| Menge | 1 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 150 mg/mL (583.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CNC1=C2N=CN(CC3=CC=CC=C3F)C2=NC=N1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 257.27 |
| Formelmasse | 257.27 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.