Learn More
C10orf68 Rabbit anti-Human, Non-human primate, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24975-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883495
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
May play a role in tumorigenesis.
Spezifikation
Spezifikation
C10orf68
Polyclonal
Unconjugated
CCDC7
C10orf68
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
79741
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.36 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q96M83
CCDC7
C10orf68 Fusion Protein Ag21682
20 μL
Primary
Non-human Primate, Human