Learn More
C10orf68 Rabbit anti-Human, Non-human primate, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | C10orf68 |
---|---|
Konzentration | 0.36 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883495
|
Proteintech
24975-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873495
|
Proteintech
24975-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
May play a role in tumorigenesis.Spezifikation
C10orf68 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Non-human Primate, Human | |
Q96M83 | |
79741 | |
C10orf68 Fusion Protein Ag21682 | |
Primary | |
-20°C | |
CCDC7 |
0.36 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C10orf68 | |
CCDC7 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |