Learn More
C16orf93 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25364-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16873945
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
C16orf93, also named as CCDC189, is a coiled-coil domain-containing protein which has four isoforms with MW 38 kDa, 34 kDa, 12 kDa and 20 kDa.
Spezifikation
Spezifikation
C16orf93
Polyclonal
Unconjugated
CCDC189
C16orf93, CCDC189
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
90835
-20°C
Liquid
Western Blot
0.39 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
A1A4V9
CCDC189
C16orf93 Fusion Protein Ag21676
150 μL