Learn More
C16orf93 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | C16orf93 |
---|---|
Konzentration | 0.39 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883945
|
Proteintech
25364-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873945
|
Proteintech
25364-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
C16orf93, also named as CCDC189, is a coiled-coil domain-containing protein which has four isoforms with MW 38 kDa, 34 kDa, 12 kDa and 20 kDa.Spezifikation
C16orf93 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
A1A4V9 | |
90835 | |
C16orf93 Fusion Protein Ag21676 | |
Primary | |
-20°C | |
CCDC189 |
0.39 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C16orf93, CCDC189 | |
CCDC189 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |