missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C20orf3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | C20orf3 |
---|---|
Konzentration | 0.21 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16884485
|
Proteintech
25953-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16874485
|
Proteintech
25953-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
C20orf3 may play a role in adipocyte differentiation.Spezifikation
C20orf3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9HDC9 | |
57136 | |
C20orf3 Fusion Protein Ag23029 | |
Primary | |
-20°C | |
APMAP |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
APMAP, BSCv, C20orf3, Protein BSCv | |
APMAP | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |