Learn More
Cabozantinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16401066
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16401066
Marke: Medchem Express HY13016
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Cabozantinib is a potent and orally active inhibitor of VEGFR2 and MET, with IC50 values of 0.035, and 1.3 nM, respectively. Cabozantinib displays strong inhibition of KIT, RET, AXL, TIE2, and FLT3 (IC50=4.6, 5.2, 7, 14.3, and 11.3 nM, respectively). Cabozantinib shows antiangiogenic activity. Cabozantinib disrupts tumor vasculature and promotes tumor and endothelial cell apoptosis.
Cabozantinib is a potent and orally active inhibitor of VEGFR2 and MET, with IC50 values of 0.035, and 1.3 nM, respectively. Cabozantinib displays strong inhibition of KIT, RET, AXL, TIE2, and FLT3 (IC50=4.6, 5.2, 7, 14.3, and 11.3 nM, respectively). Cabozantinib shows antiangiogenic activity. Cabozantinib disrupts tumor vasculature and promotes tumor and endothelial cell apoptosis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cabozantinib
CAS 849217-68-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H24FN3O5
Menge 200 mg
Synonym XL184 BMS-907351
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 30 mg/mL (59.82 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1(CC1)C(NC2=CC=C(F)C=C2)=O)NC3=CC=C(C=C3)OC4=C5C=C(OC)C(OC)=CC5=NC=C4
Molekulargewicht (g/mol) 501.51
Formelmasse 501.51
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.