Learn More
Cabozantinib S-malate, MedChemExpress
Código de producto. 16481026
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
16481026 200 mg -
16467687 5 mg -
16464948 10 mg -
16445726 100 mg 100 Milligramm
16431197 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16481026 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12044
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress Cabozantinib S-malate (XL184 S-malate) is a potent multiple receptor tyrosine kinases inhibitor that inhibits VEGFR2, c-Met, Kit, Axl and Flt3 with IC50s of 0.035, 1.3, 4.6, 7 and 11.3 nM, respectively.
Cabozantinib S-malate (XL184 S-malate) is a potent multiple receptor tyrosine kinases inhibitor that inhibits VEGFR2, c-Met, Kit, Axl and Flt3 with IC50s of 0.035, 1.3, 4.6, 7 and 11.3 nM, respectively.
Specifications
Chemischer Name oder Material Cabozantinib S-malate
CAS 1140909-48-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H30FN3O10
Menge 200 mg
Synonym XL184 S-malateBMS-907351 S-malate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 23 mg/mL (36.19 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C([C@H](CC(O)=O)O)O.O=C(NC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=NC3=CC(OC)=C(C=C23)OC)C4(CC4)C(NC5=CC=C(C=C5)F)=O
Molekulargewicht (g/mol) 635.59
Formelmasse 635.59
Reinheit (%) 99.29%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease