Learn More
Cadence Science™ Nadeln zum nicht-stanzenden Durchdringen von Septen
Nadeln ermöglichen einfacheres Eindringen und minimieren Stanzrückstände und die Nachführung
Marke: Cadence Science™ 9862
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Nadeln ermöglichen einfacheres Eindringen und minimieren Stanzrückstände und die Nachführung
- Micro-Mate Ansatz aus 316er Edelstahl
- Schläuche aus 316er Edelstahl
Spezifikation
Ansatz aus Edelstahl | |
Für einfacheres Eindringen und Minimieren von Stanzrückständen und Nachführung | |
Zugangskanülen | |
25 mm |
20 G | |
1 Zoll | |
12 Nadeln | |
Ende gebogen |