Learn More
Caframo™ Schrägblattpropeller, nur Blätter
Große Auswahl an Schrägblattpropellern aus Edelstahl zur Verwendung mit Caframo™ und Fisherbrand™ Rührwerken und -wellen
Marke: Caframo™ A533
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Elektropolierter Edelstahl 316L
- Chemisch inerter und korrosionsbeständiger 316L Edelstahl
- Für geringe Scherwirkung und hohe Pumpleistung von oben nach unten
- Besonderer Vorteil bei der Verwendung des Propellers in der Produktion
Bestellinformation
Wellen nicht inbegriffen
Spezifikation
2 Zoll | |
Caframo™ Rührwerk | |
A533. | |
12,9 g | |
0,46 oz. |
50 mm | |
9,5 mm Bohrung, feste Schraube | |
Propeller | |
Elektropolierter Edelstahl 316 |