Learn More
Caframo™ Schrägblattpropeller, nur Blätter
Große Auswahl an Schrägblattpropellern aus Edelstahl zur Verwendung mit Caframo™ und Fisherbrand™ Rührwerken und -wellen
45.50 € - 113.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Caframo™ Rührwerk |
---|---|
Material | Elektropolierter Edelstahl 316 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12907126
|
Caframo™
A531 |
50 mm | 8 mm Bohrung, feste Schraube |
45.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12917126
|
Caframo™
A533 |
50 mm | 9,5 mm Bohrung, feste Schraube |
45.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16304626
|
Caframo™
A165 |
64 mm | 8 mm-Bohrung, feste Schraube |
113.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12927126
|
Caframo™
A541 |
78 mm | 8 mm Bohrung, feste Schraube |
53.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Elektropolierter Edelstahl 316L
- Chemisch inerter und korrosionsbeständiger 316L Edelstahl
- Für geringe Scherwirkung und hohe Pumpleistung von oben nach unten
- Besonderer Vorteil bei der Verwendung des Propellers in der Produktion
Bestellinformation
Stäbe nicht inbegriffen
Spezifikation
Caframo™ Rührwerk | |
Elektropolierter Edelstahl 316 |