Learn More
Caframo™ Schrägblattpropeller, nur Blätter
Große Auswahl an Schrägblattpropellern aus Edelstahl zur Verwendung mit Caframo™ und Fisherbrand™ Rührwerken und -wellen
Marke: Caframo™ A165
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
- Elektropolierter Edelstahl 316L
- Chemisch inerter und korrosionsbeständiger Edelstahl 316L
- Für geringe Scherwirkung und hohe Pumpleistung von oben nach unten
- Besonderer Vorteil bei der Verwendung des Propellers in der Produktion
Bestellinformation
Wellen nicht inbegriffen
Spezifikation
2,5 in. | |
Caframo™ Rührwerk | |
2,5 in. | |
A165. | |
23 g | |
0,8 oz. |
64 mm | |
8 mm-Bohrung, feste Schraube | |
64 mm | |
Propeller | |
Elektropolierter Edelstahl 316 |