Learn More
MedChemExpress Calcein
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Menge | 100 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 100 mg/mL (160.63 mM) ∣ 0.1 M NaOH : 10 mg/mL (16.06 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) |
| Ziel | HBV |
| Molekulargewicht | 622.53 g/mol |
| CAS | 1461-15-0 |
| Synonym | Fluorexon |