Learn More
Thermo Scientific™ Validierungskarussell für Kalibrierung
Thermo Scientific™ Automatisierte Standards zur Leistungsverifizierung (Calibration Validation Carousel, CVC) gewährleisten die Genauigkeit und Richtigkeit Ihrer Daten und sparen gleichzeitig Zeit und Geld.
Marke: Thermo Scientific™ 10010721
Beschreibung
Thermo Scientific™ Automatisierte Standards zur Leistungsverifizierung (Calibration Validation Carousel, CVC) gewährleisten die Genauigkeit und Richtigkeit Ihrer Daten und sparen gleichzeitig Zeit und Geld. Das CVC stellt zertifizierte Referenzmaterialien in einer vollständig automatisierten Konfiguration zur Verfügung und bietet so eine Leistungsverifizierung Ihrer Thermo Scientific™ Spektralphotometer.
- Vereinfachen von Qualifizierungsprozessen durch automatische Leistungsverifizierung von UV-Vis-Spektrometern.
- Jedes CVC weist eine einmalige Seriennummer auf, die automatisch der entsprechenden Datendatei mit Standardwerten und Gerätespezifikationen zugeordnet wird
- Der erstellten Ergebnisberichte können gedruckt oder archiviert werden
- Die enthaltenen Standards sind auf NIST™- oder NPL-Primärstandards rückführbar
- CVCs sind in Standardausführung oder in Pharmakopöe-konformen Ausführung erhältlich
Umfangreicher Test zur Leistungsverifizierung
- Wellenlängengenauigkeit und -wiederholbarkeit
- Photometrische Genauigkeit und Wiederholbarkeit
- Streulicht
- Auflösung
- Photometrisches Rauschen
- Photometrische Stabilität oder Drift
- Basislinienstabilität
Zeit sparen, Fehler reduzieren
- Macht das aufwändige Kopieren von Standardwerten aus Zertifikaten überflüssig
- Standards müssen nicht mehr einzeln analysiert werden
- Kein Zuordnen von Standards zu Daten erforderlich
- Keine manuellen Berechnungen erforderlich
- Kein manuelles Aufzeichnen und Berichten der Daten erforderlich
Bestellinformationen:
Zum optimalen Schutz während des Versands wird das Gerät in einem Kunststoffbehälter versendet. Filterkarusselle zur Validierung von Kalibrierungen sind verwendbar mit INSIGHT, INSIGHT Security, VISIONpro™, VISIONsecurity™ und der entsprechenden Local Control-Software. Pharmakopöe-konforme CVCs sind mit den Spektrophotometern für UV-/sichtbaren Bereich Evolution 600, 300, 260 Bio, 220 und 201 kompatibel. CVCs in Standardkonfiguration sind zusätzlich mit den Spektrophotometern für UV-/sichtbaren Bereich AquaMate Plus, BioMate 6, Evolution 160, Helios Omega, Helios Zeta und UV-10 kompatibel.
Spezifikation
Alle im CVC enthaltenen Kalibrierstandards sind nach Thermo Fisher Scientific ISO/IEC 17025 rückverfolgbar gemäß NIST in den Vereinigten Staaten von Amerika oder NPL in Großbritannien. | |
Routinemäßige Leistungsvalidierung – NPL-rückverfolgbare Filter | |
Smart Base |
NIST-konform | |
Evolution 201, 220, 260 Bio und 300 | |
10010721 |