Learn More
Thermo Scientific™ Validierungskarussell für Kalibrierung
Thermo Scientific™ Automatisierte Standards zur Leistungsverifizierung (Calibration Validation Carousel, CVC) gewährleisten die Genauigkeit und Richtigkeit Ihrer Daten und sparen gleichzeitig Zeit und Geld.
6137.50 € - 7600.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Alle im CVC enthaltenen Kalibrierstandards sind nach Thermo Fisher Scientific ISO/IEC 17025 rückverfolgbar gemäß NIST in den Vereinigten Staaten von Amerika oder NPL in Großbritannien. |
---|---|
Beschreibung | NIST-konform |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Evolution 201, 220, 260 Bio und 300 |
Produktcode | Marke | Typ | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11556959
|
Thermo Scientific™
10010721 |
Routinemäßige Leistungsvalidierung – NPL-rückverfolgbare Filter | Smart Base |
6137.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10031518
|
Thermo Scientific™
840-213000 |
Pharmacopia-Leistungsvalidierung - EP | Smart Base |
7600.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Automatisierte Standards zur Leistungsverifizierung (Calibration Validation Carousel, CVC) gewährleisten die Genauigkeit und Richtigkeit Ihrer Daten und sparen gleichzeitig Zeit und Geld. Das CVC stellt zertifizierte Referenzmaterialien in einer vollständig automatisierten Konfiguration zur Verfügung und bietet so eine Leistungsverifizierung Ihrer Thermo Scientific™ Spektralphotometer.
- Vereinfachen Sie Qualifizierungsprozesse durch automatische Leistungsverifizierung von UV-Vis-Spektrometern.
- Jedes CVC weist eine einmalige Fertigungsnummer auf, die automatisch der entsprechenden Datendatei mit Standardwerten und Gerätespezifikationen zugeordnet wird.
- Der erstellte Bericht kann gedruckt und/oder archiviert werden.
- Die enthaltenen Standards sind sowohl auf NIST™-Primärstandards als auch auf grundlegende physikalische Standards rückführbar.
- CVCs sind in einer Standardausführung sowie in einer Pharmakopöe-konformen Ausführung erhältlich.
Umfangreicher Test zur Leistungsverifizierung
- Wellenlängengenauigkeit und -wiederholbarkeit
- Photometrische Genauigkeit und Wiederholbarkeit
- Streulicht
- Auflösung
- Photometrisches Rauschen
- Photometrische Stabilität oder Drift
- Basislinienstabilität
Sparen Sie Zeit, verringern Sie Fehler
- Macht das aufwändige Kopieren von Standardwerten aus Zertifikaten überflüssig
- Standards müssen nicht mehr einzeln analysiert werden
- Kein Zuordnen von Standards zu Daten erforderlich
- Keine manuellen Berechnungen erforderlich
- Kein manuelles Aufzeichnen und Berichten der Daten erforderlich
Bestellinformationen:
Zum optimalen Schutz während der Lagerung wird das Gerät in einem vor Temperatureinwirkungen schützenden Kunststoffbehälter versendet. Bewahren Sie diesen Behälter und die Verpackung auf, damit Sie uns darin das Gerät zur regelmäßigen Nachkalibrierung senden können. Validierungskarussells für Kalibrierung können zusammen mit Thermo Scientific™ INSIGHT™ und INSIGHT Security sowie mit Thermo Scientific™ VISIONpro™ und VISIONsecurity™ verwendet werden. Pharmakopöe-konforme CVCs sind mit den UV-Vis-Spektralphotometern Thermo Scientific™ Evolution 300, 260 Bio, 220 und 201 kompatibel.
Spezifikation
Alle im CVC enthaltenen Kalibrierstandards sind nach Thermo Fisher Scientific ISO/IEC 17025 rückverfolgbar gemäß NIST in den Vereinigten Staaten von Amerika oder NPL in Großbritannien. | |
NIST-konform | |
Evolution 201, 220, 260 Bio und 300 |