Learn More
Thermo Scientific™ Human CAMK4 (CaMKIV), GST Tag Recombinant Protein
Human CAMK4 (CaMKIV), GST Tag Recombinant Protein
Marke:  Thermo Scientific™ PV3979
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10379172
  • 7890.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CAMK4 (CaMKIV) has limited tissue distribution, and has been implicated in transcriptional regulation in lymphocytes, neurons and male germ cells.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001735
79.6 kDa
CAMK4 (CaMKIV)
Human
GST Tag
Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group
E. coli
Frozen
Kinase Assay
1 mg
CAMK1 Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.05mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Full Length
Drug Development