Learn More
Thermo Scientific™ Human CAMK4 (CaMKIV), GST Tag Recombinant Protein
Human CAMK4 (CaMKIV), GST Tag Recombinant Protein
Marke:  Thermo Scientific™ PV3310
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.36000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11593417
  • 638.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CAMK4 (CaMKIV) is a serine⁄threonine protein kinase that phosphoryates CREB, oncoprotein 18, and SRF. It has limited tissue distribution, and has been implicated in transcriptional regulation in lymphocytes, neurons and male germ cells.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001735
814
10 μg
CAMK1 Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.05mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group
LanthaScreen™ Antibody, LanthaScreen™ Substrate, Z'-LYTE™
calcium⁄calmodulin-dependent protein kinase IV
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction
Kinase Assay
79.6 kDa
CAMK4 (CaMKIV)
Human
GST Tag
Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic
Dry Ice
CAMK4
E. coli
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases