Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial EPA-Fläschchen
Patentierter Klappdeckel mit permanentem Scharnierverschluss
113.00 € - 115.62 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Harz- |
Volumen (metrisch) | 118 ml |
Volumen (angloamerikanisch) | 3.99 oz. |
Verschlusstyp | Fliptop |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15638538
|
Thermo Scientific™
04HP83HCNP |
Fläschchen und Schnur |
113.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15648538
|
Thermo Scientific™
04HP83HCP |
Fläschchen, Natriumthiosulfat-Pille, Schnur |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Füllvolumen 118 ml (4 oz.)
- 100 ml-Füllstandslinie gemäß EPA
- Aus hochtransparentem Kunststoff
- Mit oder ohne Natriumthiosulfat-Tablette, Schnur
Spezifikation
Durchsichtig | |
118 ml | |
Fliptop |
Harz- | |
3.99 oz. |