Learn More
Capsazepine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472787
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16472787 50 mg -
16466856 100 mg 100 Milligramm
16456708 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16472787 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15640
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Capsazepine is a synthetic analogue of the sensory neurone excitotoxin, and an antagonist of TRPV1 receptor with an IC50 of 562 nM.
Capsazepine is a synthetic analogue of the sensory neurone excitotoxin, and an antagonist of TRPV1 receptor with an IC50 of 562 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Capsazepine
CAS 138977-28-3
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H21ClN2O2S
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (265.32 mM)
SMILES S=C(N1CCCC2=CC(O)=C(O)C=C2C1)NCCC3=CC=C(Cl)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 376.9
Formelmasse 376.9
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death