missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Capsazepine, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200098098
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16472787 50 mg -
16466856 100 mg 100 Milligramm
16456708 10 mg -
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16472787

Marke: Medchem Express HY15640

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Capsazepine is a synthetic analogue of the sensory neurone excitotoxin, and an antagonist of TRPV1 receptor with an IC50 of 562 nM.

Capsazepine is a synthetic analogue of the sensory neurone excitotoxin, and an antagonist of TRPV1 receptor with an IC50 of 562 nM.

Specifications

Chemischer Name oder Material Capsazepine
CAS 138977-28-3
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H21ClN2O2S
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (265.32 mM)
SMILES S=C(N1CCCC2=CC(O)=C(O)C=C2C1)NCCC3=CC=C(Cl)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 376.9
Formelmasse 376.9
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Show More Show Less

Research purposes only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.