Learn More
Erlab™ Captair™ Filter für mobile Abzüge ohne Abluftleitung
Bietet persönlichen Schutz während des Umgangs mit flüssigen, gasförmigen und festen Chemikalien. Erlab™ Captair™ Filter für mobile Abzüge ohne Abluftleitung filtern organische, saure, Formaldehyd- und Ammoniumdämpfe sowie feine Pulver.
Marke:  Erlab™ H11074201
Weitere Details : Netto-Gewicht : 12.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11831545
  • 895.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Bietet persönlichen Schutz beim Umgang mit flüssigen, gasförmigen und festen Chemikalien.
Lieferbare Filtertypen:
  • GF4 AS: Organische Dämpfe
  • GF4 BE +: Organische und saure Dämpfe
  • GF4 F: Formaldehyddämpfe
  • GF4 K: Ammoniumdämpfe
  • GF4 HP: HI4 HEPA-Filter für Pulver
Spezifikation
Spezifikation
BE-
Mobile Filterabzugshaube ohne Abluftleitung
Ersatzfilter
Für Dämpfe von Säuren und organischen Stoffen