Learn More
Erlab™ Captair™ Filter für mobile Abzüge ohne Abluftleitung
Bietet persönlichen Schutz während des Umgangs mit flüssigen, gasförmigen und festen Chemikalien. Erlab™ Captair™ Filter für mobile Abzüge ohne Abluftleitung filtern organische, saure, Formaldehyd- und Ammoniumdämpfe sowie feine Pulver.
397.00 € - 1038.80 €
Produktcode | Marke | Filtertyp | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Filtertyp | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10688990
|
Erlab™
H01074201 |
BE- | Für Dämpfe von Säuren und organischen Stoffen | Mobile Filterabzugshaube ohne Abluftleitung |
916.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11831545
|
Erlab™
H11074201 |
BE- | Für Dämpfe von Säuren und organischen Stoffen | Mobile Filterabzugshaube ohne Abluftleitung |
895.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12192540
|
Erlab™
H11074301 |
K | Für Ammoniakdämpfe | Mobile Filterabzugshaube ohne Abluftleitung |
1038.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12010393
|
Erlab™
H11074101 |
AS | Für organische Dämpfe | Mobile Filterabzugshaube ohne Abluftleitung |
620.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15109598
|
Erlab™
H01074301 |
K | Für Ammoniakdämpfe | Mobile Filterabzugshaube ohne Abluftleitung 834/1634 |
1038.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11851545
|
Erlab™
H11074401 |
F | Für Formaldehyddämpfe | Mobile Filterabzugshaube ohne Abluftleitung |
555.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11841545
|
Erlab™
H11074101 |
AS | Für organische Dämpfe | Mobile Filterabzugshaube ohne Abluftleitung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Bietet persönlichen Schutz beim Umgang mit flüssigen, gasförmigen und festen Chemikalien.Lieferbare Filtertypen:
- GF4 AS: Organische Dämpfe
- GF4 BE +: Organische und saure Dämpfe
- GF4 F: Formaldehyddämpfe
- GF4 K: Ammoniumdämpfe
- GF4 HP: HI4 HEPA-Filter für Pulver
Spezifikation
Ersatzfilter |