Learn More
Erlab™ Captair™ Filter für mobile Abzüge ohne Abluftleitung
Bietet persönlichen Schutz während des Umgangs mit flüssigen, gasförmigen und festen Chemikalien. Erlab™ Captair™ Filter für mobile Abzüge ohne Abluftleitung filtern organische, saure, Formaldehyd- und Ammoniumdämpfe sowie feine Pulver.
Marke: Erlab™ H01074301
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Bietet persönlichen Schutz beim Umgang mit flüssigen, gasförmigen und festen Chemikalien.Lieferbare Filtertypen:
- GF4 AS: Organische Dämpfe
- GF4 BE +: Organische und saure Dämpfe
- GF4 F: Formaldehyddämpfe
- GF4 K: Ammoniumdämpfe
- GF4 HP: HI4 HEPA-Filter für Pulver
Spezifikation
K | |
Aktivkohlefilter | |
Für Ammoniakdämpfe |
Mobile Filterabzugshaube ohne Abluftleitung 834/1634 | |
Ersatzfilter |