Learn More
CARM1-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478037
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16478037 5 mg 5 Milligramm
16461527 50 mg -
16425328 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16478037 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12759
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress CARM1-IN-1 is a potent and specific CARM1(Coactivator-associated arginine methyltransferase 1) inhibitor with IC50 of 8.6 uM; shows very low activity against PRMT1 and SET7(IC50 > 600 uM).
CARM1-IN-1 is a potent and specific CARM1(Coactivator-associated arginine methyltransferase 1) inhibitor with IC50 of 8.6 uM
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CARM1-IN-1
CAS 1020399-49-8
Farbe Orange
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H21Br2NO3
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 35 mg/mL (63.03 mM)
SMILES O=C1/C(CN(CC2=CC=CC=C2)C/C1=C\C3=CC=C(O)C(Br)=C3)=C/C4=CC=C(O)C(Br)=C4
Molekulargewicht (g/mol) 555.26
Formelmasse 555.26
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death