Learn More
Carnosol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489048
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 16489048
Marke: Medchem Express HYN0643
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Carnosol is a potent Ribosomal S6 Kinase (RSK2) inhibitor that could be useful for treating gastric cancer, with an IC50 of ∼5.5 μM. Carnosol, a Nrf2 activator, increases the nuclear levels of Nrf2 and can promote the expression of heme oxygenase 1 (HMOX1).
Carnosol is a potent Ribosomal S6 Kinase (RSK2) inhibitor that could be useful for treating gastric cancer, with an IC50 of ∼5.5 μM. Carnosol, a Nrf2 activator, increases the nuclear levels of Nrf2 and can promote the expression of heme oxygenase 1 (HMOX1).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carnosol
CAS 5957-80-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H26O4
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (151.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1O[C@]2([H])C3=C(C(O)=C(O)C(C(C)C)=C3)[C@@]41CCCC(C)(C)[C@]4([H])C2
Molekulargewicht (g/mol) 330.42
Formelmasse 330.42
Reinheit (%) 97.14%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.