Learn More
Carsalam, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478576
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16478576 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16478576 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1047
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Carsalam (Carbonylsalicylamide) is a nonsteroidal anti-inflammatory drug.
Carsalam (Carbonylsalicylamide) is a nonsteroidal anti-inflammatory drug.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carsalam
CAS 2037-95-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H5NO3
Menge 100 mg
Synonym Carbonylsalicylamide
Löslichkeitsinformationen DMSO : 120 mg/mL (735.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1)OC2=CC=CC=C2C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 163.13
Formelmasse 163.13
Reinheit (%) 99.32%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation