Learn More
Carteolol hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16427336
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16427336 100 mg
16403397 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16427336 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17495A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Carteolol hydrochloride (OPC-1085 hydrochloride) is a non-selective beta blocker used to treat glaucoma.
Carteolol hydrochloride (OPC-1085 hydrochloride) is a non-selective beta blocker used to treat glaucoma.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carteolol hydrochloride
CAS 51781-21-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H25ClN2O3
Menge 100 mg
Synonym OPC-1085 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (152.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1NC2=C(C(OCC(O)CNC(C)(C)C)=CC=C2)CC1.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 328.83
Formelmasse 328.83
Reinheit (%) 99.61%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation